Learn More
Nickel(II)-cChlorid-Hexahydrat, puriss, p.a., ≥98 %, Honeywell™ Fluka™
Catalog No. p-7120617 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
puriss. p.a., ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-20-0
MDL-Nummer MFCD00149809
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat
Schmelzpunkt 80 °C
Menge 1 kg
Strukturformel NiCl2 · H2O
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 237.69 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte Puriss. p.a.
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 3.550 g/cm3