Learn More
Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat, ReagentPlus™ Honeywell™
Catalog No. 15642200 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Reagenzgütegrad
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-20-0
MDL-Nummer MFCD00149809
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat
Menge 2 kg
Strukturformel NiCl2 · H2O
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 237.69 mol
Güte ReagentPlus™
Verpackung Poly-Flasche