Learn More
Nickel(II)-sulfat-Hydrat, Puratronic™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11356947
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 15244-37-8 | NiO4S | 154.749 g/mol
Nickel(II) sulfate hydrate is used in electroplating and as a chemical intermediate to produce other nickel compounds. It is also used in printing and in dyeing of textiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15244-37-8
Summenformel NiO4S
Molekulargewicht (g/mol) 154.749
MDL-Nummer MFCD00011146
InChI-Schlüssel LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfate, nickel sulphate, nickel ii sulfate, nickelous sulfate, nickel 2+ sulfate, nickel sulfate 1:1, niso4, nickel ii sulfate 1:1, nickel sulfate van, nickel sulfate niso4
PubChem CID 24586
ChEBI CHEBI:53001
IUPAC-Name Nickel(2+); Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) sulfate hydrate
Farbe Grün
pH 4.3 to 4.7
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel NiSO4·xH2O (x≈6)
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,6517
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (29.3g/100cc water at 0°C and 83.7g/100cc water at 100°C. Insoluble in alcohol,ether & acetone.
Formelmasse 154.77 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9985%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.070 g/mL