Learn More
Nickel-Standard für ICP, 10,000 μg/ml in 5 % HNO3, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marca: SPEX Certiprep PLNI2-3X
Menge | 500 ml |
---|---|
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Description
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Ni | 10,000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemical Identifiers
7440-02-0, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
58.69 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:28112 | |
[Ni] |
Ni | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
935 | |
Nickel |
Specifications
Nickelstandard | |
7440-02-0, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
Certified Reference Material | |
Nickel | |
58.69 | |
500 ml | |
Assurance |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion). | |
Ni | |
AA, ICP | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
[Ni] | |
5 % HNO3 | |
935 | |
CHEBI:28112 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.