Learn More
Nickelsulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11383807
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
CAS: 12035-72-2 | Ni3S2 | 240.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12035-72-2
Summenformel Ni3S2
Molekulargewicht (g/mol) 240.20
MDL-Nummer MFCD01711880
InChI-Schlüssel YGHCWPXPAHSSNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel subsulfide, trinickel disulphide, nickel sulfide, trinickel disulfide, nickel subsulphide, nickel sesquisulfide, nickel tritadisulphide, nickel iii sulfide, alpha nickel subsulfide, ccris 432
PubChem CID 22833473
SMILES S=[Ni][Ni][Ni]=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel sulfide
Schmelzpunkt 797°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(0,00735g/L at 20°C).
IUPAC-Name disulfanylidenetrinickel
Formelmasse 240.19
Aussehen Black powder