Learn More
Nickel-Vanadium, für die Zerstäubung, 50.8 mm (2.0 in.) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis)
Catalog No. 15483735
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Magnetron-Sputter-Quelle
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel Vanadium, sputtering target
Farbe Grau-Silber
Namenshinweis 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Ni:V; 93:7 wt%
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD01310520
Menge 1 Ea.
Reinheit (%) 99.95%