Learn More
(-)-Nikotintartrat (weiß, fest), Fisher BioReagents
Catalog No. p-171916 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
(-)-Nicotintartrat wird in biochemischen Forschungsanwendungen eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-31-6
Summenformel C18H26N2O12
Molekulargewicht (g/mol) 462.408
InChI-Schlüssel RFEJUZJILGIRHQ-USHJUENDSA-N
Synonym nicotine ditartrate
PubChem CID 122176683
IUPAC-Name (2S,3S)-2,3-Dihydroxybutandisäure;(3S)-2,3-dihydroxybutandisäure;3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridin
SMILES CN1CCCC1C2=CN=CC=C2.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Nicotine Tartrate
Schmelzpunkt 98.00°C
Farbe Weiß
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 250 mg
Merck Index 15, 6609
Spezifische Drehung Report ° (+ or -)
Formelmasse 462.4
Physikalische Form Fest
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-Nicotine Tartrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.