Learn More
Niob, AAS-Standardlösung, Specpure™, Nb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11386359
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011126
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium, AAS standard solution
Konzentration NbCl5 in 2% HF
Namenshinweis Nb 1000μg/mL
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1790
Physikalische Form Flüssig
Güte Specpure™