Learn More
Ansell™ NitraSafe™ Schwere braune Handschuhe der Serie 28-360 aus Nitrilschaum
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Beschreibung
- Industrielle Handschuhe
- Das NitraSafe™ Programm steht für die sichere Handhabung von öligen Teilen aus Schwermetallen
- Mechanischer Schutz gegen Schnitte und Abrieb
- Die schwere Ausführung sorgt beim Träger für ein Gefühl der Abfederung
- Diese Schutzhandschuhe kombinieren den Schutz der mit Kevlar™ verstärkten Konstruktion mit der Griffigkeit und Flexibilität der fortschrittlichen Nitrilbeschichtungstechnik
Anwendungen:
- Handhabung von Teilen mit scharfen oder rauen Kanten
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Nitril |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung 0493, Norm der Kategorie III EN 388:3321 |
Stulpenmaterial | Nitril |
Produkttyp | Schwere Handschuhe |
Größe | 9 |
Art der Handschuhstulpe | Nitragold™ |
Auskleidungsmaterial | Baumwolljersey Dupont™ Kevlar™ Aramidfaser |
Auskleidung | Baumwolljersey Dupont™ Kevlar™ Aramidfaser |
Handflächentyp | Handfläche vollständig beschichtet |
Menge | 72 Paar |