missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide nitrique, ACS, 68,0-70,0 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-4408629
Click to view available options
Quantité:
3178 g
6 x 3 178 g
Conditionnement:
1 pièce
1kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.

L’utilisation commerciale principale de l’acide nitrique, ACS, 68,0 à 70,0 % correspond à la production d’engrais et de réactifs pour la nitration. Les autres applications principales concernent la production d’explosifs, de précurseurs du nylon et de composés organiques spécialisés. L’acide nitrique est indirectement utilisé comme substance oxydante dans les fusées à combustible liquide pour déterminer les traces de métaux dans les solutions. Il est utilisé comme agent de dopage chimique pour les semi-conducteurs organiques et dans les processus de purification des nanotubes de carbone bruts, ainsi que pour vieillir artificiellement le pin et l’érable.

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O

Spécification

Aspect Liquide incolore à légèrement jaune
Nom chimique ou matériau Nitric acid
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 121°C
Densité 1,41 g/cm3 (à 20°C)
Odeur Âcre
Tension de vapeur 23 hPa (17 mmHg) (à 20°C)
Plage de pourcentage du dosage 68.0 to 70.0%
Quantité 3178 g
Forme physique Liquide
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Informations sur la solubilité Miscible with water and ether.
Poids de la formule 63.01
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitric acid, 68.0-70.0%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Liquide oxydant Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis