Learn More
NKX3-2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | NKX3-2 |
---|---|
Konzentration | 0.36 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16831955
|
Proteintech
22491-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16821955
|
Proteintech
22491-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
BAPX1 is the mammalian homolog of the Drosophila bagpipe homeobox gene and is expressed in the splanchnic mesoderm and embryonic skeleton. It is one of the earliest developmental markers for the sclerotome portion of the somite and the gut mesentery. BAPX1 is required for normal skeletal development; homozygous inactivating mutations in the BAPX1 gene result in spodylo-megaepiphyseal-metaphyseal dysplasia (SMMD). It has also been suggested to play a role in the proper development of the mammalian gut and is required for distal stomach development as part of a BARX1-dependent pathway.Spezifikation
NKX3-2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P78367, P97503 | |
12020, 579 | |
NKX3-2 Fusion Protein Ag17581 | |
Primary | |
-20°C | |
NKX3-2 |
0.36 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
BAPX1, Homeobox protein Nkx 3.2, NK3 homeobox 2, NKX3 2, NKX3.2, NKX3-2, NKX3B | |
NKX3-2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |