Learn More
Greiner Bio-One Polystyrol-Petrischalen, ohne Entlüftungsöffnungen
Einfach stapelbar
Marke: Greiner Bio-One 632161
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für lange Inkubationszeiten
- Hergestellt aus Kristall-Polystyrol für eine optimale mikroskopische Analyse
Spezifikation
80 ml | |
Polystyrol | |
Steril | |
480 | |
Nein | |
94 mm |
Durchsichtig | |
Rund | |
Robuste Ausführung | |
20 | |
16 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke.Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden, sofern nicht anders angegeben.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur