Learn More
Justrite™ Nichtmetallische Sicherheitsbehälter, Entsorgung von Flüssigkeiten
Hohe Beständigkeit gegenüber Einbeulen, Punktion und Absplittern. Die nichtmetallischen Sicherheitsbehälter zur Entsorgung von Flüssigkeiten verfügen über eine breite Öffnung sowie einen Sicherheitsdeckel zum einfachen Befüllen/Ausgießen.
Marke:  Justrite™ 14755
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10305452
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Beständig gegen Eindellen, Durchstechen und Absplittern. Der nichtmetallische Sicherheitskanister zur Entsorgung von Flüssigkeiten verfügt über eine große Öffnung und eine verriegelbare Kappe für einfaches Befüllen/Ausgießen.
  • Beständig gegen Druckstellen, Löcher und Chemikalien
  • Sichere Aufbewahrung von Flüssigkeiten, die Sicherheitsbehälter aus Edelstahl oder mit Edelstahl beschichtete Sicherheitsbehälter korrodieren
  • Lieferbar mit Edelstahlanschlüssen
  • Doppelwandiger Flammenfänger schützt gegen eine externe Entzündung
  • Automatische Belüftung durch die Kappe vermeidet einen Druckaufbau zwischen 3 und 5 psig
† Mit Füllvorrichtung mit Überlaufwarnung.
Zertifizierungen
FM-zugelassen (außer 17-985-72 C).
Spezifikation
Spezifikation
19 L
30.5 cm
5 gal.
50.8 cm
20 in.
Kanne für Flüssigkeitsentsorgung
FM
12 in.
Red
Flame arrester, Plated steel fitting
HDPE, Plated Steel Fitting