Learn More
Invitrogen™ Novex™ 10%, Tris-Glycine, Protein Gel, 20-well, w/adapters
Click to view available options
Wells:
20-Well, mit Adaptern
Packungsgröße:
10 PCS
Beschreibung
Beinhaltet
Eine Packung mit 10 Gelen, Adapter
- Bieten die reproduzierbare Trennung einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Banden
- Einzeln verpackte Gele für die optimale Versuchsplanung
- Kompatibel mit den meisten Proteinstandards
- Verwendbar für native und denaturierende Proteinassays
- Enthalten kein SDS und können für Proteine in nativer oder denaturierter Form eingesetzt werden
Probenladevolumen: 25 μl;1 D Well
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Spezifikation
Gelanteil (%) | 10% |
Geltyp | Tris-Glycine |
Produkttyp | Seite Homogen |
Trennung von | Protein |
Trennbereich | 30 to 150 kDa |
Wells | 20-Well, mit Adaptern |
Menge | 1 Box |
Länge (metrisch) | 8 cm |
Breite (metrisch) | 13 cm |