Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi Plus
Aufreinigung von DNA des Transfektions-Gütegrads mit hoher Ausbeute. Das NucleoBond™ Xtra Maxi Plus Kit repräsentiert die neue Generation von Anionenaustauschern, die hohe Ausbeuten in extrem kurzer Zeit ermöglichen. Das Plus Kit enthält NucleoBond™ Finalizer, um die DNA-Ausfällung zu beschleunigen.
Marke: Macherey-Nagel™ 740416.50
Beschreibung
Eigenschaften
- Bewährte Anionenaustausch-Technologie – Plasmid-DNA geeignet für Transfektionen
- Patentierte Endotoxin-Beseitigung durch zusätzlichen Waschschritt – keine zusätzliche Inkubation auf Eis erforderlich
- Optimiertes Säulendesign – Maxi Prep in 35 min
- Säulenfilter enthalten – hohe Filterflussraten, gleichzeitige Lysatklärung und Säulenbeladung
- Verbessertes Silika-Material – typische Ausbeuten von 1000 μg (Maxi)
- NucleoBond™ Xtra EF Kits enthalten NucleoBond™ Finalizer zum Beschleunigen der DNA-Ausfällung.
Anwendungen
- High-Copy-Plasmide von E. coli
- Plasmide mit niedriger Kopienzahl aus E. coli (höhere Puffervolumina erforderlich)
Spezifikation
Ja | |
Anionenaustausch-Chromatographie | |
Ja | |
<300 kbp |
Maxi-Schwerkraftfluss-Säule | |
50 | |
<600, <1200 μl | |
1000 μ g |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <