Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C18 ec HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 17,50%; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Macherey-Nagel™ 760052.40
620.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10551633
  • 646.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Octadecyl
Octadecyl
1 ml/min
Hydrophob
250 mm
Acetonitril/Wasser
3 μm
110 Å
Je 1
340 m²/g
Gehäuse L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
EC-Säule
Analysesäule
4 mm
Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen
Ja
8700 psi (600 bar)
Kugelförmig
1 bis 9
0,9 ml/g
Acetonitril/Wasser
60 °C
Gehäuse C18
17,50%