Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 EC-Säule für die analytische HPLC
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Normalphase
Marke: Macherey-Nagel™ 760007.40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Silika | |
4 mm | |
250 mm | |
<10 ppm | |
5 μm | |
110 Å | |
n-Heptan | |
60 °C | |
Silika | |
Normalphase | |
Normalphase |
Analysesäule | |
HPLC | |
8700 psi (600 bar) | |
n-Heptan | |
2 bis 8 | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L3 | |
Silika | |
No | |
EC-Analysesäule |