Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 CN Analytische EC-Standardsäule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 7 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Normal- und Umkehrphase
Marke:  Macherey-Nagel™ 760152.40
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11937481
  • 471.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Silika
Cyano
HPLC
8700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
Acetonitril/Wasser
60 °C
Cyano (CN)
7%
Ja
EC-Analysesäule
Analysesäule
4 mm
250 mm
Acetonitril/Wasser
1 bis 8
Je 1
340 m²/g
L10
Silika
Mixed-Mode
Normal- und Umkehrphase