Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 CN Analytische EC-Standardsäule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 7 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Normal- und Umkehrphase
Marke:  Macherey-Nagel™ 760150.46
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12418377
  • 497.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Silika
Cyano
HPLC
8700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
n-Heptan
60 °C
Cyano (CN)
7%
Ja
EC-Analysesäule
Analysesäule
4.6 mm
250 mm
n-Heptan
1 bis 8
Je 1
340 m²/g
L10
Cyanopropyl-modifiziert, High Purity Silika
Mixed-Mode
Normal- und Umkehrphase