Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Analytische EC-Standardsäule
Verwenden Sie EC-Standardsäulen für die analytische HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Nucleodur™ C18 analytische EC-Standardsäulen sind in einer Vielzahl von Längen und Innendurchmessern erhältlich.
Marke:  Macherey-Nagel™ 760262.46
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12428407
  • 979.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Key features:
  • Stable in 100 % aqueous mobile phase systems
  • Interesting polar selectivity features
  • Excellent base deactivation; suitable for LC/MS due to low bleeding characteristics
Technical characteristics:
  • Special phase with polar endcapping
  • Pore size 110 Å
  • Particle sizes 1.8 μm, 3 μm and 5 μm
  • 7 and 10 μm particles for preparative purposes on request
  • Carbon content 14 %
  • pH stability 1–9
Recommended application:
  • Analgesics, penicillin antibiotics, nucleic acid bases, water-soluble vitamins, complexing agents, organic acids
Spezifikation
Spezifikation
Silika
Octadecyl
HPLC
8700 psi (600 bar)
3 μm
110 Å
Acetonitril/Wasser
60 °C
C18 Pyramide
14%
Ja
EC-Analysesäule
Analysesäule
4.6 mm
250 mm
Acetonitril/Wasser
1 bis 9
Je 1
340 m²/g
L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase