Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 ec CC-Vorsäulen für die HPLC
Marke:  Macherey-Nagel™ 761100.30
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12791051
  • 178.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Spezifikation
4%
5 μm
100Å
3 mm
Acetonitril/Wasser
Silika
Vorsäulen
HPLC
Ja
1 bis 9
8 mm
CC-Vorsäule
NUCLEODUR™ C18 ec
Acetonitril/Wasser
Octadecyl
Tägliche Routineanalysen und Skalierung für die präparative HPLC
Kugelförmig
Gehäuse L1