Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec EC-Säule für die analytische HPLC
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 18 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 760316.30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Silika | |
Monomeres Octadecyl | |
HPLC | |
8700 psi (600 bar) | |
5 μm | |
110 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
C18 HT | |
18% | |
Ja | |
EC-Analysesäule |
Analysesäule | |
3 mm | |
250 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
1 bis 11 | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |