Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid CC-Vorsäulen für die HPLC
228.00 €
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung | 14% |
---|---|
pH | 1 bis 9 |
Länge (metrisch) | 8 mm |
Porengröße | 110 Å |
Typ | CC-Vorsäule |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12488587
|
Macherey-Nagel™
761854.30 |
3 mm | 3 μm |
228.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12778932
|
Macherey-Nagel™
761800.30 |
3 mm | 5 μm |
228.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12498587
|
Macherey-Nagel™
761854.40 |
4 mm | 3 μm |
228.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10708934
|
Macherey-Nagel™
761800.40 |
4 mm | 5 μm |
228.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Spezifikation
14% | |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäulen | |
HPLC | |
Ja | |
Gehäuse L1 |
1 bis 9 | |
110 Å | |
NUCLEODUR™ C18 Pyramid | |
Acetonitril/Wasser | |
Octadecyl | |
LC/MS aufgrund niedriger Ausblutungseigenschaften | |
Kugelförmig | |
Ja |