Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity EC-Standardsäule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 11 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Macherey-Nagel™ 760752.46
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10098999
  • 723.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Analysesäule
150 mm
Acetonitril/Wasser
1 bis 11
340 m²/g
Gehäuse L7
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
4,6 mm
8700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
60 °C
C8 Schwerkraft
11%
Ja
EC-Standardsäule