Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity EC-Standardsäule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 11 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 760752.30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Analysesäule | |
150 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
1 bis 11 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
3 mm | |
8700 psi (600 bar) | |
5 μm | |
110 Å | |
60 °C | |
C8 Schwerkraft | |
11% | |
Ja | |
EC-Standardsäule |