Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HPLC HILIC-Säulen
Ideal für analytische HPLC-Anwendungen mit hydrophilen Verbindungen. Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ HILIC-Säule für HPLC, 3 μm-Partikel, ist eine EC-Standardsäule mit hochreiner Silikaphase. Die Säulen sind in verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich.
Marke: Macherey-Nagel™ 760530.40
Beschreibung
Dieses Produkt eignet sich für hydrophile Interaktionschromatographie (HILIC)-Anwendungen. Es verfügt über eine hochreine Ammonium/Sulfonsäure-modifizierte Silikaphase mit einem 80:20 Acetonitril-Wasser-Eluenten. Diese EC-Standardsäulen haben eine Partikelgröße von 3 μm und werden in der analytischen HPLC verwendet.
- Ideal für eine reproduzierbare und stabile Chromatographie von hochpolaren Analyten
- Geeignet für analytische und vorbereitende Anwendungen
- Sehr kurze Aufbereitungszeit für Säulen
- Wird mit hydrophilen Verbindungen verwendet, wie z. B. organischen Polarsäuren und -basen, polaren natürlichen Verbindungen, Nukleosiden, Oligonukleotiden, Aminosäuren, Peptiden, wasserlöslichen Vitaminen
Spezifikation
Ammonium/Sulfonsäure | |
Ammonium/Sulfonsäure | |
0,6 ml/min | |
Hydrophob | |
250 mm | |
80:20 Acetonitril/Wasser | |
3 μm | |
110 Å | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
Ammonium/Sulfonsäure Modifiziertes Silika | |
7% | |
No | |
Edelstahl |
Analysesäule | |
4 mm | |
Für eine reproduzierbare und stabile Chromatographie von hochpolaren Analyten | |
Ja | |
8700 psi (600 bar) | |
Kugelförmig | |
2 bis 8,5 | |
0.9 ml/g | |
80:20 Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
Silika | |
HILIC | |
HILIC | |
EC-Säule |