Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HPLC HILIC-Säulen
Ideal für analytische HPLC-Anwendungen mit hydrophilen Verbindungen. Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ HILIC-Säule für HPLC, 3 μm-Partikel, ist eine EC-Standardsäule mit hochreiner Silikaphase. Die Säulen sind in verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich.
Marke:  Macherey-Nagel™ 760533.46
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12428467
  • 887.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Dieses Produkt eignet sich für hydrophile Interaktionschromatographie (HILIC)-Anwendungen. Es verfügt über eine hochreine Ammonium/Sulfonsäure-modifizierte Silikaphase mit einem 80:20 Acetonitril-Wasser-Eluenten. Diese EC-Standardsäulen haben eine Partikelgröße von 3 μm und werden in der analytischen HPLC verwendet.
  • Ideal für eine reproduzierbare und stabile Chromatographie von hochpolaren Analyten
  • Geeignet für analytische und vorbereitende Anwendungen
  • Sehr kurze Aufbereitungszeit für Säulen
  • Wird mit hydrophilen Verbindungen verwendet, wie z. B. organischen Polarsäuren und -basen, polaren natürlichen Verbindungen, Nukleosiden, Oligonukleotiden, Aminosäuren, Peptiden, wasserlöslichen Vitaminen
Spezifikation
Spezifikation
Ammonium/Sulfonsäure
Ammonium/Sulfonsäure
0,8 ml/min
Hydrophob
150 mm
80:20 Acetonitril/Wasser
3 μm
110 Å
Je 1
340 m²/g
Ammonium/Sulfonsäure Modifiziertes Silika
7%
No
Edelstahl
Analysesäule
4.6 mm
Für eine reproduzierbare und stabile Chromatographie von hochpolaren Analyten
Ja
8700 psi (600 bar)
Kugelförmig
2 bis 8,5
0.9 ml/g
80:20 Acetonitril/Wasser
60 °C
Silika
HILIC
HILIC
EC-Säule