Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC SiOH Nucleodur™
Marque: Macherey-Nagel™ 761055.40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
2 à 8 | |
8 mm | |
Pré-colonnes CC | |
NUCLEODUR™ SiOH | |
n-heptane | |
Pré-colonne | |
HPLC | |
L3 |
5 μm | |
100Å | |
4 mm | |
n-heptane | |
Silice | |
Séparation analytique et préparative des composés polaires et mipolaires | |
Sphérique |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu