Learn More
Macherey-Nagel™ GPC-Trennsäule VA 300/7.7 NUCLEOGEL GPC 500-10, L=300 mm, ID: 7,7 mm
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 500 Å; Säulenphase: SEC und GPC
Marke: Macherey-Nagel™ 719412
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Polymer | |
Polymer | |
Ausschlusschromatographie (SEC) oder Gelpermeationschromatographie (GPC) | |
2.175 psi (150 bar) | |
Kugelförmig | |
500 Å | |
Toluol | |
150 °C | |
PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol) | |
No | |
GPC-Säule |
Analysesäule | |
7,7 mm | |
300 mm | |
Toluol | |
10 μm | |
Je 1 | |
35 m²/g | |
PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol) | |
Mixed-Mode | |
Größenausschluss und Gelpermeation | |
SEC und GPC |