Learn More
Macherey-Nagel™ Spezial-RP-HPLC-Trennsäule VA 50/4.6 NUCLEOGEL RP 300-8, L=50 mm, ID: 4,6 mm
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 300 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Macherey-Nagel™ 719460
Artikelnummer. 10480312
  • 923.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Polystyrol
Polystyrol
Trennung kleiner Moleküle wie Pharmazeutika mit grundlegenden Eigenschaften
Ja
180 bar (2610 psi)
Kugelförmig
1 bis 13
Je 1
80 °C
PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol)
Umkehrphase
Umkehrphase
Analysesäule
4,6 mm
Hydrophob
50 mm
Acetonitril/Wasser
8 μm
300 Å
Acetonitril/Wasser
Gehäuse L21
Polymer
No
EC-Säule