Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag™ 96 C-Bead
Für die manuelle und automatisierte Isolierung genomischer DNA
769.00 € - 4330.00 €
Spezifikation
Fassungsvermögen 0.4 μg/μL beads
Isolation Technology Magnetic Bead
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die manuelle und automatisierte Isolierung genomischer DNA
Produkttyp NucleoMag™ 96 C-Bead
Prüfzeit 120min
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
12795224
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
744400.24
24 x 96
4330.00 €
2304 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12728672
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
744400.4
4 x 96
769.00 €
384 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Nach der Lyse der Blutzellen wird genomische DNA selektiv an die NucleoMag Blood Beads gebunden. Kontaminanten werden weggewaschen und die DNA kann unter salzarmen Bedingungen aus den Beads eluiert werden. Da die Magnetbead-Technologie ein geschlossenes System bietet (während der Vorbereitung ist kein Transfer der Probe von einer Kavität zur anderen erforderlich), wird das Risiko einer Kreuzkontamination erheblich reduziert. Die NucleoMag Technologie kann einfach an gängige Laborautomatisierungsplattformen angepasst werden. Geeignet zur Verwendung mit Festkontakttrennern (z. B. NucleoMag SEP) oder magnetischen Separatoren in Roboterarbeitsplätzen. Lieferumfang des Kits: NucleoMag B-Beads, Elutionsplatte (U-Boden), Puffer. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie von unserem Kundendienst-Team.
  • Magnet-Bead-Technologie
  • Ertrag: 1 μg bis 4 μg
  • Probenmaterial: 100 μl Vollblut
  • Elutionsvolumen: 25 μl bis 100 μl
  • Bindungsvermögen: 0.4 μl/1 μl-Bead
  • Vorbereitungszeit: 120min/96 Preps
  • Fragmentgröße: 300 bp bis 30 kb
  • Format: superparamagnetische Beads (Größe der Beads: 1 μm bis 3 μm)
Zur manuellen oder automatisierten Isolierung von genomischer DNA aus Vollblut.
Spezifikation
Spezifikation
0.4 μg/μL beads
Für die manuelle und automatisierte Isolierung genomischer DNA
120min
Hochreaktive superparamagnetische Beads
Magnetic Bead
NucleoMag™ 96 C-Bead
10 bis 20 μg
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: dodecyl sulfate, sodium salt / 2-propanol / ethanol, sodiumperchlorate