Learn More
Macherey-Nagel™ ChromCart HPLC-Vorsäule CC 8/4 NUCLEO- SIL 100-5 C8 HD,L=8mm, ID:4mm (VE=3Stck.)
Marke:  Macherey-Nagel™ 721500.40
Artikelnummer. 10619571
  • 230.00 € / 3 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Spezifikation
3/Packung
8 mm
4 mm
NUCLEOSIL™ 100-5 C8 HD
5 μm
Kartuschen für CC-Vorsäulen
EC-Säulen mit 4 und 4,6 mm ID und Vorsäulen-Adapter EC (REF 721359)