Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 300-5 C4 EC-Trennsäule für die HPLC
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 2 %; Porengröße: 300 Å; Säulenphase: Umkehrphase und Ionenpaarung
469.00 € - 495.00 €
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10358681
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
720059.46
4,6 mm
495.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10174551
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
720059.40
4 mm
469.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Analysesäule
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
100 m²/g
Gehäuse L26
Silika
Mixed-Mode
Umkehrphase und Ionenpaarung
250 mm
5 μm
300 Å
60 °C
Gehäuse C4
2%
Ja
HPLC-EC-Trennsäule