Learn More
Macherey-Nagel™ EC HPLC-Trennsäule EC 250/4 NUCLEOSIL 300-5 C4 MPN, L=250 mm, ID: 4 mm
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 300 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 720245.40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Analysesäule | |
250 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60 °C | |
Gehäuse C4 | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
4 mm | |
250 bar (3625 psi) | |
1 bis 9 | |
100 m²/g | |
Gehäuse L26 | |
Silika | |
No | |
Säule |