Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood Säule
Die genomische DNA schnell und einfach reinigen. NucleoSpin™ Blutsäulen ermöglichen die Entfernung von Blut und biologischen Flüssigkeiten aus genomischer DNA
Marke: Macherey-Nagel™ 740951.50
Beschreibung
Eigenschaften- Zur schnellen Aufreinigung qualitativ hochwertiger DNA aus Blut
- Gebrauchsfertige DNA in unter 30 min
- Vollständige Beseitigung von PCR-Inhibitoren
- Geeignet für Vollblut, behandelt mit Citrat, EDTA, Heparin, CPDA
- Kontinuierlich hohe DNA-Ausbeute
- Eignet sich für die Isolierung viraler DNA
- Isolierung genomischer, bakterieller und viraler DNA
- DNA aus Vollblut (menschliches oder tierisches Blut, frisch oder gefroren)
- DNA aus Vollblut, das mit Citrat, EDTA, Heparin, CPDA behandelt wurde
- DNA aus Serum, Plasma, Leukozytenfilm (Buffy Coat), Thrombozyten, Körperflüssigkeiten (z. B. Fruchtwasser)
- DNA aus Zellkulturen
- DNA für PCR, Southern Blot, enzymatische Reaktionen usw.
Spezifikation
Silika-Membran-Technologie | |
Silika-Membran-Technologie | |
Für Isolierung genomischer, bakterieller und viraler DNA | |
50 | |
Je 1 | |
4 bis 6 μg |
Mini-Spin-Säule | |
PCR, Southern Blotting, enzymatische Reaktionen | |
2 ml-Sammelröhrchen, Puffer, Proteinase K | |
NucleoSpin™ Blutsäule | |
30 min |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride / 2-propanol