Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Nahrungssäule
Isolieren genomischer DNA aus Lebensmitteln und Futtermitteln. NucleoSpin™ -Futtermittel-Säulen eignen sich perfekt für die Isolierung kleiner DNA für eine Vielzahl von Downstream-Prozessen.
Marke:  Macherey-Nagel™ 740945.50
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11972402
  • 241.00 € / 50 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Eigenschaften
  • Für die schnelle Isolierung genomischer DNA aus Lebens- und Futtermitteln im kleinen Maßstab
  • Zur vollständigen Beseitigung von PCR-Inhibitoren–zum Erhalt qualitativ hochwertiger DNA
  • Selbst geringe Mengen teilweise degradierter DNA lassen sich aus komplexen Matrizen aufreinigen.
  • Schnelles und einfaches Gewinnen von DNA aus verschiedenen Probenmaterialien– höchste Flexibilität
Anwendungen
  • DNA aus komplexen Matrizen, z. B. verarbeitete Lebensmittel, Soja (Milch und Mehl), Schokolade, Frühstücksflocken, Fleisch, Futtermittel
  • Typische Downstream-Prozesse: Echtzeit-PCR, Southern Blot, enzymatische Reaktionen
Spezifikation
Spezifikation
Silika-Membran-Technologie
PCR, Southern Blotting, enzymatische Reaktionen
50 Aufreinigungen
Je 1
30 min
Mini-Spin-Säule
2 ml-Sammelröhrchen, Puffer, Proteinase K
DNA-Isolierungssäulen
<200 mg
0,1 bis 10 μg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride/dodecyl sulfate,sodium salt/ethanol