Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue Säule
Reinigen der Gesamt-NA. Die Macherey Nagel™ NucleoSpin™ -Säule ist ein universelles Säulenkit mit der höchsten Empfindlichkeit für die Reinigung von Gesamt-DNA von klinischen oder forensischen Proben, Geweben, Zellen, Hefen, Bakterien oder Viren
Marke: Macherey-Nagel™ 740952.12C
Benachrichtigungen:
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol mixture) Chem class:3 Pack Group III
Beschreibung
- Versatile kit for the isolation of genomic DNA from a wide range of different starting materials (cells, tissue, forensic and clinical samples)
- 16 support protocols available in the user manual for highest flexibility
- Highly sensitive membrane for reliable purification of even trace amounts of DNA
- Rapid and easy protocol (20 min./prep excl. lysis)
Spezifikation
Yes | |
Lysis Buffer T1, Buffer B3, Wash Buffer BW, Wash Buffer B5, Elution Buffer BE, Proteinase K, Proteinase Buffer PB, NucleoSpin Blood Columns, User manual | |
NucleoSpin Tissue Kit |
DNA | |
12 Preps | |
12 Pack |
Sicherheit und Handhabung
- NucleoSpin Tissue
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride / 2-propanol