Learn More
NUP62CL Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25381-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16803965
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NUP62CL
Polyclonal
Unconjugated
NUP62CL
NUP62CL, NUP62L
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
54830
-20°C
Liquid
Western Blot
0.36 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9H1M0
NUP62CL
NUP62CL Fusion Protein Ag21107