Learn More
Olivenöl, rein, virgin, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-4323719 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Milliliter
500 Milliliter
CAS: 8001-25-0
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-25-0
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Olive oil
Azidität 2.0mg KOH/g max.
Extinktion 0.2 (270nm, 1g/100ml cyclohexane) max. at 425nm
Farbe Gelb
Dichte 0.9135g/mL
Flammpunkt 225°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4670 to 1.4710
Menge 25 mL
Verseifungszahl 184 to 196mg KOH/g
Merck Index 14,6836
Relative Dichte 0.9135
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: practically insoluble in alcohol, miscible with light petroleum (50-60°C)
Güte Rein
Concentration or Composition (by Analyte or Components) von Fettsäuren:Max. 0,1 % (< C16) 7,5 bis 20,0 % (Palmitinsäure) max. 3,5 % (Palmitolsäure) 0,5 bis 5,0 % (Stearinsäure) 56,0 bis 85,0 % (Ölsäure) 3,5 bis 20,0 % (Linolsäure) 1,2 % max (Linolensäure) max. 0,7 % (Arachidsäure) max. 0,4 % (EIC
Physikalische Form Pulver