Learn More
Nitritex™ Omega Nitrex™ extra lange Nitrilhandschuhe
Provides full arm protection. Nitritex™ Omega Nitrex™ Extra Length Nitrile Gloves is a shoulder-length, ambidextrous glove with a beaded cuff, smooth surface, good puncture resistance and outstanding chemical resistance.
884.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Entspricht der Handschuhnorm EN 420:2003 und EN 374 (Teile 1, 2 und 3:2003) |
---|---|
Klassifikation | Klasse I, medizinisch und PSA-Kat. 3 |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
Beschreibung
- Shoulder length (530mm/21 in.) to provide protection when full-arm coverage is required
- Nitrile is resistant to a wide range of chemicals
- Beaded cuff provides easier donning and stability on the arm
- Smooth surface with excellent puncture resistance
- Powder-free and latex-free to eliminate Type I latex allergies
- Easy-access 40-glove dispenser box packaging
Spezifikation
Entspricht der Handschuhnorm EN 420:2003 und EN 374 (Teile 1, 2 und 3:2003) | |
Weiß | |
Glatt | |
Ja | |
Puderfrei | |
Unsteril | |
Spenderbox | |
Ein umfangreiches Sortiment an Chemikalien | |
21 in. |
Klasse I, medizinisch und PSA-Kat. 3 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Beidhändig | |
Nitril | |
Vollarm-Untersuchungshandschuh | |
Mit Beads | |
40/Karton | |
Omega Nitrex | |
530 mm |