Learn More
Diba Omnifit™ BenchMark™ Ersatz-O-Ringe für Säulenbaugruppen
Entscheiden Sie sich für FKM- oder FFKM-O-Ringe.
Marke: Diba 006OR-35-V
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für Schnellkupplungen, Ventile, Pumpen und andere Produkte zur Handhabung von Flüssigkeiten.Spezifikation
O-Ring | |
1,37 in. | |
Chromatographie | |
102 mm |
Schwarz | |
35 mm | |
Omnifit Benchmark Chromatographiesäulen | |
FKM |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.