Learn More
Ohaus™ Analoge Ein-Block-Trockenblockheizung HB1AL
Die OHAUS™ analoge Ein-Block-Trockenblockheizung verarbeitet mehr Proben und liefert präzise und zuverlässige Ergebnisse.
Marke: Ohaus™ 30392047
312.76 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Trockenblockheizungen mit hoher Wattleistung und konstanter Temperatur sind wirtschaftlich, vielseitig und kompakt
- Mehrzweckeinheiten eignen sich ideal für die Inkubation und Aktivierung von Kulturen, Enzymreaktionen, Immunassays, Schmelz-/Siedepunkten und einer Vielzahl anderer Laborverfahren
- Alle fünf Modelle eignen sich für separate austauschbare modulare Blöcke (separat erhältlich) für verschiedene Probengefäße wie Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Fläschchen, Mikrotiterplatten und PCR-Streifen bzw. -Röhrchen
- Jeder Block verfügt über ein Thermometerschutzrohr zur Messung der Blocktemperatur
- Modulare Blöcke aus eloxiertem Aluminium bieten eine hervorragende Temperaturstabilität und Wärmeübertragung
- Analoge Bedienelemente
Spezifikation
TUV | |
1 Block | |
Trockenbadblock | |
Gehäuse HB1AL | |
±1 °C | |
± 0,4 °C bei 37 °C | |
31.5 x 20.3 x 8.9 cm | |
31,50 cm | |
20,30 cm | |
8,900 cm | |
31,50 cm | |
230V, 0,5A, 50/60Hz |
Analog | |
Niedrig: 5 °C bis 100 °C; Hoch: 75 °C bis 150 °C | |
45 min | |
1 | |
±0.1 °C bei 37 °C | |
31,50 cm x 20,30 cm | |
12,40 in. | |
8,00 in. | |
3,50 in. | |
12,40 in. | |
2.5 kg | |
0,5A |