Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Kapillarsäule für die GC
Marke: Macherey-Nagel™ 726081.25
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0.4 mm | |
0.25 mm | |
G1, G2, G38 | |
340°C to 360°C | |
25 m |
GC Kapillarsäule | |
Optima™ 1 | |
Separation of Components According to Boiling Points Analysis | |
0,5 μm | |
1 Each |