Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 GC-Kapillarsäule
Entwickelt für die Trennung von Komponenten nach Siedepunkten. Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC-Kapillarsäule, 0.5 mm Außendurchmesser, dicke Folie sind nicht polare Phasensäulen mit 100 % Dimethylpolysiloxan für die Gaschromatographie. In einer großen Auswahl von Längen und Foliendicken erhältlich.
Marke:  Macherey-Nagel™ 726805.30
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10327931
  • 646.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
Nicht polare Phase bestehend aus 100 % Dimethylpolysiloxan für die Gaschromatographie.
  • Dickfilmsäulen werden speziell für die Lösungsmittelanalyse empfohlen
  • Ähnliche Phasen: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, RTX-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
  • Jede Säule wird einzeln getestet und mit einem Prüfzertifikat geliefert
  • Höchsttemperaturen: 300 °C für isothermen Betrieb, 320 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm
Spezifikation
Spezifikation
0,5 mm
0,32 mm
G1, G2, G38
300°bis 320 °C
30 m
Hochleistungs-GC-Kapillarsäule
Optima™ 1
Trennung von Bauteilen nach Siedepunkten
3 μm