Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Amine GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726356.30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0.5 mm | |
0,32 mm | |
G1, G2, G38 | |
300°C to 320°C | |
30 m |
GC Kapillarsäule | |
Optima™ 5 Amin | |
Gaschromatographie (GC), Polyfunctional Amines Analysis | |
1,5 μm | |
1 Each |