Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 624 GC-Kapillarsäule
Empfohlen für Umweltanalysen. Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 624 GC-Kapillarsäulen sind leistungsstarke mittelpolare Phasensäulen aus 6 % Cyanopropylphenyl und 94 % Dimethylpolysiloxan zur Verwendung in der Gaschromatographie. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern, Längen und Foliendicken.
Marke: Macherey-Nagel™ 726787.50
Beschreibung
Mittelpolare Phase, bestehend aus 6 % Cyanopropylphenyl/94 % Dimethylpolysiloxan für die Gaschromatographie.
- Empfohlen für Umweltanalysen
- Ähnliche Phasen: HP-624, HP-VOC, DB-624, DB-VRX, SPB-624, CP-624, RTX-624, Flüchtige Rtx-Stoffe, 007-624, BP624, VOCOL
- Jede Säule wird einzeln getestet und mit einem Prüfzertifikat geliefert
- 280 °C Höchsttemperatur für isothermen Betrieb, 300 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm
Spezifikation
0,5 mm | |
0,32 mm | |
Gehäuse G43 | |
280°bis 300 °C | |
50 m |
GC Kapillarsäule | |
Optima™ 624 | |
Gaschromatographie (GC) | |
1,8 μm | |
Je 1 |