Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC-Kapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726296.30
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10013001
  • 646.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
0.5 mm
0.32 mm
G16
240°C to 250°C
30 m
GC Kapillarsäule
Optima™ WAX
Aqueous Solutions Analysis, Aqueous Solutions
0,5 μm
1 Each