Learn More
Osmium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Os 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 013871.AE
300.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 100 mL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11371449
  • 302.00 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Osmium, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD00011147
Spezifikation
Osmium plasma standard solution
Flüssig
UN1789
100 mL
Os 1000μg/mL
MFCD00011147
Miscible with water
Specpure™
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation