Learn More
Fisherbrand™ Ovaler Turbo-Rührstab aus PTFE mit Kern aus Seltenerdmetall
Fisherbrand™ ovale PTFE-Turbo-Rührstäbe mit einem Kern aus seltenen Erden enthalten Seltenerdmagneten, die deutlich stärker als Alnico-Magneten sind.
Marke:  Fisherbrand™ 001.615.RE
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16215831
  • 22.80 € / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nahezu vollständig beständig gegen Entmagnetisierung
  • Hergestellt aus nichtrecycelten PTFE-Materialien mit Zulassungen der FDA- und USP-Klasse VI
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
15 x 6 x 6 mm
6 mm
15 mm
2/Pckg.
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Samarium-Kobalt
Rundkolben
6 mm
PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Oval