Learn More
Thermo Scientific™ OWL™ ADJ3 Zubehör für anpassbares System
Das Owl ADJ3 Einstellbares System ist eines der am breitesteten einstellbaren Systeme, das perfekt für Sequenzierung und Proteine geeignet ist.
Marke:  Thermo Scientific™ ADJ3-GK
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11530315
  • 16.70 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Höhe der oberen Pufferkammer (UBC) kann von 20 cm auf 80 cm eingestellt werden, indem die UBC auf oder ab zwei Stützpole geschoben wird. Die gekerbte oder versetzte Glasplatte des Gel-Sandwichs drückt gegen eine Silikondichtung auf der UBC, um eine auslaufsichere Versiegelung zu erhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ADJ3 Giraffe™ einstellbares Gelelektrophoresesystem
Dichtung/ Dichtring